Fontos dokumentumok
C3742
Chk2 Inhibitor II hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=CC=C(OC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)N2)=C1)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHEK2(11200)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3