C2910
Complement C3 from human serum
≥3000 C3H50 units/mg (using C3 deficient serum)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥85% (SDS-GE)
form
solution
specifikus aktivitás
≥3000 C3H50 units/mg (using C3 deficient serum)
molekulatömeg
185 kDa (disulfide-linked heterodimer)
technika/technikák
activity assay: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... C3(718)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3