AB3421
Anti-Complement C3 Antibody
Chemicon®, from chicken
Szinonimák:
Anti-AHUS5, Anti-ARMD9, Anti-ASP, Anti-C3a, Anti-C3b, Anti-CPAMD1, Anti-HEL-S-62p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... C3(718)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
It is expected that the antibody will also work for Western blot, immunohistochemistry and immunocytochemistry. Specific reactivity has not been confirmed.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Avoid freezing temperatures.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2