204882
Complement C2, Human
Complement C2, Human, is a native, single chain glycoprotein present. C2 is cleaved by the activated C1s into C2a, the 63 kDa C-terminal fragment, and C2b, the 30 kDa N-terminal fragment.
Szinonimák:
C2 Protein
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥4×105 C2H50 units/mg (>=70% of the C2 activity in normal human serum on a mg/mg basis)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg