Fontos dokumentumok
B150
BQ-123
≥99%, sodium salt, lyophilized powder
Szinonimák:
BQ123, Cyclo(D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu)
Teszt
≥99%
Forma
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCN1C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](NC2=O)C(C)C
InChI
1S/C31H42N6O7/c1-16(2)12-21-27(40)33-22(13-18-15-32-20-9-6-5-8-19(18)20)28(41)35-23(14-25(38)39)31(44)37-11-7-10-24(37)29(42)36-26(17(3)4)30(43)34-21/h5-6,8-9,15-17,21-24,26,32H,7,10-14H2,1-4H3,(H,33,40)(H,34,43)(H,35,41)(H,36,42)(H,38,39)/t21-,22+,23+,24-,26+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYCMAAOURFJIHD-PJNXIOHISA-N
Géninformáció
human ... EDNRA(1909) , EDNRB(1910)
rat ... Ednra(24326) , Ednrb(50672)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)