C0979
Anti-Catalase antibody ,Mouse monoclonal
clone CAT-505, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CAT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CAT-505, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 60 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, bovine, rat
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a whole extract of HepG2 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CAT(847)
mouse ... Cat(12359)
rat ... Cat(24248)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (5 papers)
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Microarray
- Western blotting at a concentration of 0.5-1μg/mL using whole extract of HepG2 cells
- Immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)