Fontos dokumentumok
SAB5700937
Sigma-Aldrich
Anti-Catalase antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
0.18 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CAT(847)
Általános leírás
This gene encodes catalase, a key antioxidant enzyme in the bodies defense against oxidative stress. Catalase is a heme enzyme that is present in the peroxisome of nearly all aerobic cells. Catalase converts the reactive oxygen species hydrogen peroxide to water and oxygen and thereby mitigates the toxic effects of hydrogen peroxide. Oxidative stress is hypothesized to play a role in the development of many chronic or late-onset diseases such as diabetes, asthma, Alzheimer's disease, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and cancers. Polymorphisms in this gene have been associated with decreases in catalase activity but, to date, acatalasemia is the only disease known to be caused by this gene. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Catalase
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1