Fontos dokumentumok
BAF199230000
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, With 1.5 mL Tubes, pack of 100 sets
Szinonimák:
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
Méret kiválasztása
100 EA
56 000,00 Ft
56 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
56 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.74
56 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polypropylene
kiszerelés
pack of 100 sets
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F19923-0000
Hosszúság
8.5 cm
Tulajdonságok és előnyök
  • Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
  • Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
  • BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)