Fontos dokumentumok
EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030120973
Általános leírás
  • Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
  • They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
  • Autoclavable (121 °C, 20 min).
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)