Fontos dokumentumok
MTCC4010
MTC Bio PolyPestle Double-Sided Pestle
sterile, pack of 50 ea (iindividually wrapped)
Szinonimák:
double sided pestle, pestle
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.15
material
polypropylene
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 50 ea (iindividually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio C4010
Általános leírás
PolyPestle double-sided pestle for cell strainers and 1.5mL microtubes, 50/pk
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)