BAF134850050
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 40 yard, yellow, width 1/2 in., pk of 6
Szinonimák:
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
yellow
kiszerelés
pk of 6
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F13485-0050
tekercsméret
40 yard
Szélesség
1/2 in.
12.7 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- No sticky residue lingers when tape is stripped off
- Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)