Fontos dokumentumok
A9378
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type IV, ≥4.0 units/mg protein, aqueous suspension
Szinonimák:
L-AAO, L-Amino acid:oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IV
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
specifikus aktivitás
≥4.0 units/mg protein
molekulatömeg
~130 kDa
tartalmaz
toluene as preservative
koncentráció
≥5.0 mg/mL
oldhatóság
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)