B8781
Restriction Enzyme Buffer SB
10 ×
Szinonimák:
Restriction Endonuclease Buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
10× buffer contains 100 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM MgCl2, 1000 mM NaCl, 10 mM 2-mercaptoethanol at 37 °C.
form
buffered aqueous solution
koncentráció
10 ×
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(CNC(Cc1ccccc1)C(N)=O)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(N)Cc5c[nH]c6ccccc56)C(C)C
InChI
1S/C58H77N15O9/c1-32(2)21-39(29-65-46(52(61)76)22-35-13-7-6-8-14-35)69-57(81)48(25-38-28-62-31-67-38)70-50(75)30-66-58(82)51(33(3)4)73-53(77)34(5)68-56(80)47(24-37-27-64-44-18-12-10-16-41(37)44)72-55(79)45(19-20-49(60)74)71-54(78)42(59)23-36-26-63-43-17-11-9-15-40(36)43/h6-18,26-28,31-34,39,42,45-48,51,63-65H,19-25,29-30,59H2,1-5H3,(H2,60,74)(H2,61,76)(H,62,67)(H,66,82)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,75)(H,71,78)(H,72,79)(H,73,77)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNZJHLFHFNCZIE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
A "restrikciós enzim" kifejezés az Enterobacteria λ-fág (lambda-fág) vizsgálataiból származik Werner Arber és Matthew Meselson laboratóriumaiban.