Fontos dokumentumok
PHR1296
Bifonazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. B1110000
API-család
bifonazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bifonazole is a substituted imidazole analog with therapeutic potential in treating invasive mucosal infections. It exhibits antifungal activity by suppressing the proliferation of dermatophytes, yeasts and fungi affecting the skin and nails. Its mode of action involves blocking the fungal ergosterol biosynthetic pathway and additional inhibition of terpenoid biosynthesis.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?