Fontos dokumentumok
B1401
Bradykinin Fragment 1-5
≥97% (HPLC)
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H40N8O6/c28-18(9-4-12-31-27(29)30)24(38)35-14-6-11-21(35)25(39)34-13-5-10-20(34)23(37)32-16-22(36)33-19(26(40)41)15-17-7-2-1-3-8-17/h1-3,7-8,18-21H,4-6,9-16,28H2,(H,32,37)(H,33,36)(H,40,41)(H4,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USSUMSBPLJWFSZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?