Fontos dokumentumok
B1310
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BRCA1-associated C-terminal helicase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~150 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract (0.5 mg) of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human MCF-7 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of MCF-7 human breast carcinoma cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRIP1(83990)
mouse ... Brip1(237911)
rat ... Brip1(360588)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- western blotting