Merck
17095
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Szinonimák:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
1.0 mmol/g loading
Mátrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
75-100 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
alcohol
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sara Ashrafi et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 92(7), 969-974 (2020-01-07)
In this study, CoFe2 O4 nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), as novel peroxymonosulfate (PMS) activator, were synthesized for degradation of Reactive Black 5 (RB5). The results showed that the maximum removal efficiencies of RB5 (100%), chemical oxygen demand