Fontos dokumentumok
82938
Sigma-Aldrich
H-Leu-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Szinonimák:
L-Leucine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma
crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~1.1 mmol/g loading
részecskeméret
75-150 μm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)