CP06
Anti-α-Tubulin Mouse mAb (DM1A)
liquid, clone DM1A, Calbiochem®
Szinonimák:
α-Tubulin Detection Antibody, Anti-Tubulin DM1A, Mouse Anti-α-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DM1A, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, mouse, gerbil, chicken, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
trp E (Ab-1)
Any cell line
Egyéb megjegyzések
Lin, J.J.C., et al. 1984. In: Monoclonal antibodies and functional cell lines. Kennett, R.H., Bechtol, K.B. and McKearn, T.J., eds. Plenum Publishing Corp.
Lin, J.J.C. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., Pollard, T. and Rosenbaum, J. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C, Cold Spring Harbor, New York.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1