B0556
Anti-B23 antibody, Mouse monoclonal
clone FC82291, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-NPM, Anti-Nucleophosmin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FC82291, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 37 kDa
faj reaktivitás
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~0.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
Általános leírás
Phosphorylation causes the dissociation of B23 from the centrosome and enables the duplication of the centrosome during cell mitosis. B23 was also found to be involved in pro-myelocytic leukemia in which the gene for B23 fuses with retinoic acid receptor a (RARa). As a consequence, a fusion protein (60-7 0 kDa) is produced containing parts of the two genes.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2