WH0004869M1
Monoclonal Anti-NPM1 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-B23, Anti-NPM, Anti-nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPM1(4869)
Általános leírás
Nucleophosmin 1 (NPM1) is an important multifunctional protein mainly located in the nucleolus. This gene is located on human chromosome 5q35.
Immunogen
Sequence
MEDSMDMDMSPLRPQNYLFGCELKADKDYHFKVDNDENEHQLSLRTVSLGAGAKDELHIVEAEAMNYEGSPIKVTLATLKMSVQPTVSLGGFEITPPVVLRLKCGSGPVHISGQHLVAVEEDAESEDEEEEDVKLLSISGKRSAPGGGSKVPQKKVKLAADEDDDDDDEEDDDEDDDDDDFDDEEAEEKAPVKKSIRDTPAKNAQKSNQNGKDSKPSSTPRSKGQESFKKQEKTPKTPKGPSSVEDIKAKMQASIEKGGSLPKVEAKFINYVKNCFRMTDQEAIQDLWQWRKSL