AV38611
Anti-MyB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Cmyb, Anti-Efg, Anti-c-myb, Anti-c-myb_CDS, Anti-v-Myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
38 kDa
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, horse, dog, rabbit, guinea pig, rat
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYB(4602)
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2