Fontos dokumentumok
SAB5500096
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP84, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
SP84, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
1
technika/technikák:
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP84, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
frog, rat, mouse, pig, bovine
technika/technikák
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) is the prototype member of the type 1 receptor tyrosine kinases. EGFR overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human EGFR protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tingting Sun et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 1847-1854 (2017-11-16)
Tongue cancer remains a difficult disease to overcome. Long noncoding RNAs (LncRNAs) have been shown to serve significant roles in the diagnosis and treatment of tongue cancer. Herein, the present study aimed to investigate the role of a newly‑discovered Lnc