ABN1712
Anti-NRL (Neural Retina Leucine Zipper)
from rabbit
Szinonimák:
NRL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Nrl(18185)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-1:2,000 dilution from a representative lot detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate (Courtesy of Dr. Tiansen Li at NIH).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2