AMAB91330
Monoclonal Anti-PRAME antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5148, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CT130, MAPE
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL5148, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:250-1:500
western blot: 1 μg/mL
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJB6(10804)
Immunogén
Sequence
LLLSHIHASSYISPEKEEQYIAQFTSQFLSLQCLQALYVDSLFFLRGRLDQLLRHVMNPLETLSITNCRLSEGDVMHLSQSPSVSQLSVLSLSGVMLTDVSPEPLQALLERASATLQDLVFDECGI
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)