AMAB90627
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0268, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti Her2 Antibody, Anti Her2 Antibody - Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse, CD340, HER-2, HER2, NEU, NGL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL0268, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HER2(2064)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse has been used in Western blotting.
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Szekvencia
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)