Fontos dokumentumok
A9919
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rabbit
technika/technikák
direct ELISA: 1:45,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:100,000-1:200,000 using detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3