A9855
3-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
from Boswellia serrata
Szinonimák:
AKBA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Boswellia serrata
Minőségi szint
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H]1[C@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3=O)C)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effects as an anti-proliferating agent on hepatic stellate cells (HSCs) proliferation and synergism in combination with imatinib in in vitro models
- to study its anti-osteoporotic activity on ovariectomy-induced osteoporosis in female Sprague Dawley rats
- in a comparative study with aspirin to test its effects as an anti-inflammatory drug to prevent intestinal adenomatous polyposis in APCMin/+ mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)