Merck
74607
Supelco
3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
analytical standard
Szinonimák:
11-keto-β-Boswellic acid acetate, 3α-Acetoxy-11-oxo-12-ursen-24-oic acid, AKBA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H48O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
512.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
Általános leírás
3-O-acetyl-11-keto-β-boswellic acid is a triterpenic acid showing anti-inflammatory effects.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparison of the irritation potentials of Boswellia serrata gum resin and of acetyl-11-keto-β-boswellic acid by in vitro cytotoxicity tests on human skin-derived cell lines.
Burlando B, et al.
Toxicology Letters, 177(2), 144-149 (2008)
Anti?tumor and anti?carcinogenic activities of triterpenoid, β?boswellic acid.
Huang TM, et al.
Biofactors, 13(1-4), 225-230 (2000)