A2289
Albumin, Tetramethylrhodamine isothiocyanate bovine
lyophilized powder
Szinonimák:
TRITC-albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥90% (Lowry)
Forma
lyophilized powder
a címkézés mértéke
≥0.5 mol TRITC per mol albumin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
salt, free
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- in photoinduced release assay of polyethylene beads
- for passivating poly(methyl methacrylate) (PMMA) layer prior to immunoglobulin G coating
- in fluorescent correlation spectroscopy
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)