Fontos dokumentumok
CLS4894
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Corning 4894
térfogat tartomány:
0.1-10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés:
rack of 96
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés
rack of 96
gyártó/kereskedő neve
Corning 4894
térfogat tartomány
0.1-10 μL
kompatibilitás
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Általános leírás
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Tulajdonságok és előnyök
  • Highly durable
  • Racked pipet tips can withstand repeated autoclaving cycles
  • Compatible with multichannel pipettors
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)