Fontos dokumentumok
SAB4700974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Albumin antibody produced in mouse
clone AL-01
Szinonimák:
HSA, Human serum albumin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
klón:
AL-01, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
ELISA: suitable
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AL-01, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
elérési szám
NG_009291.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
The antibody AL-01 reacts only with human serum albumin, a 65-67 kDa monomeric protein in human blood plasma; it is produced in liver. No cross-reactivity was observed with other serum proteins.
Immunogén
Fraction of proteins containing albumin after ammonnium sulphate precipitation and DEAE-chromatography of human serum.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)