Fontos dokumentumok
A8914
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, saline suspension
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
saline suspension
a címkézés mértéke
~1 mg per mL
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥0.25 mg/mL, resin binding capacity (rabbit IgG)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1