Fontos dokumentumok
A6066
Anti-Rat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Rat IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:30,000-1:60,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis (IEP) prior to conjugation. Electrophoresis of the product followed by diffusion versus anti-rabbit IgG and anti-rabbit whole serum results in single arcs of precipitation.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blot analysis
- indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- RNA immunoprecipitation assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)