Fontos dokumentumok
A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
O-Aminobenzoic acid-Leu-Phe-Lys(DNP)-OH trifluoroacetate salt
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
film
szín
yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H41N7O9.C2HF3O2/c1-21(2)18-28(38-31(42)24-12-6-7-13-25(24)35)32(43)39-29(19-22-10-4-3-5-11-22)33(44)37-27(34(45)46)14-8-9-17-36-26-16-15-23(40(47)48)20-30(26)41(49)50;3-2(4,5)1(6)7/h3-7,10-13,15-16,20-21,27-29,36H,8-9,14,17-19,35H2,1-2H3,(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H,45,46);(H,6,7)/t27-,28-,29-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAXBDLHYKKDHEJ-BJRQXHFHSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.