Fontos dokumentumok
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
grade
for microscopy
purum p.a.
Minőségi szint
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
törésmutató
n20/D 1.420
sűrűség
0.75 g/mL at 20 °C
Alkalmazás
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)