Fontos dokumentumok
A5508
Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt
≥85%
Szinonimák:
APS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥85%
form
powder
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O10PS.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-26(18,19)25-27(20,21)22;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H,20,21,22);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLZADYTZAADWRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3