Merck
A5226
Sigma-Aldrich
Angiopoietin-1 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells
Szinonimák:
Ang-1
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombináns
expressed in NSO cells
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
solid
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ANGPT1(284)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ang-1 is a ligand with affinity to the Tie-2 receptor tyrosine kinase, which is expressed in early hematopoietic and endothelial cells. Both Ang-1 and Tie-2 play critical roles in embryonic angiogenesis as well as adult vascular integrity.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 50 mM Tris and 0.5 M sodium chloride, pH 6.5, containing 50 μg bovine serum albumin per 1 μg of cytokine.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to inhibit serum deprivation induced apoptosis in HUVE cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)