Összes fotó(1)
Key Documents
18-152
Millipore
Streptavidin, HRP conjugate
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Szinonimák:
detection reagent
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
Alkalmazás
Streptavidin, horseradish peroxidase (HRP) conjugate has been used in:
  • cell-based enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • sandwich ELISA
  • microneutralization assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Streptavidin antibody, covalently bound to horseradish peroxidase (HRP) is used in enzyme-linked detection methods. The conjugated enzyme catalyzes the breakdown of certain substrates, leading to signal generation.
Fizikai forma
0.05M HEPES, 0.1M Na2SO4, pH6.8, preservative.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2