Fontos dokumentumok
A114
(+)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+)-NANM hydrochloride, SKF-10047, SKF10047, [2S-(2α, 6α,11R*)]-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]21/D +90.6°, c = 1 in ethanol(lit.)
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H/t12-,16+,17+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTGMHFIGNYXMJV-XSCGHNKWSA-N
Géninformáció
human ... OPRS1(10280)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?