Fontos dokumentumok
L2157
Laccase from Rhus vernicifera
crude acetone powder, ≥50 units/mg solid
Szinonimák:
Benzenediol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crude acetone powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50 units/mg solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Laccase, a biocatalyst, oxidizes aromatic compounds with molecular oxygen reduction, making it useful in various applications.