Fontos dokumentumok
A2981
Anti-ATG4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-APG4B, Anti-AUT-like 1 cysteine endopeptidase, Anti-AUTL1, Anti-Autophagin-1, Anti-Autophagy-related cysteine endopeptidase 1, Anti-Autophagy-related protein 4 homolog B, Anti-Cysteine protease ATG4B, Anti-KIAA0943, Anti-hAPG4B, ATG4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~44 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?