Fontos dokumentumok
A2859
Monoclonal Anti-ATG5 antibody produced in mouse
clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog, Anti-hAPG5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ATG5-18, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~56 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human K562 cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?