Merck
PHL82491
Calycosin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3′,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavone, 3′-Hydroxyformononetin, Cyclosin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Isoflavone and phytoestrogen isolated froma traditional Chinese medicinal herb. Calycosin induces angiogenesis in HUVEC and promotes proliferation of estrogen-receptor positive cells in vivo and in vitro. Also functions as a vasorelaxant on rat thoracic aorta.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)