Fontos dokumentumok
STS0030
Digitonin
BioUltra, used as non-ionic detergent
Szinonimák:
Digitin
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
molekulatömeg
micellar avg mol wt 70,000
aggregált szám
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Általános leírás
Moreover, Digitonin selectively permeabilizes the cholesterol-rich plasma membrane, leaving organelle membranes intact. This feature facilitates the extraction and purification of specific organelles, contributing to the study of their functions and roles in cellular processes. The detergent′s capability to permeabilize diverse cell types allows the study of intracellular components and processes by introducing molecules, antibodies, or enzymes into cells. Additionally, Digitonin finds application in immunocytochemistry experiments, enabling the labeling and detection of intracellular proteins and structures.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)