Fontos dokumentumok
A-113
AH-7921 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=CC(C(NCC2(N(C)C)CCCCC2)=O)=C1.Cl
InChI
1S/C16H22Cl2N2O.ClH/c1-20(2)16(8-4-3-5-9-16)11-19-15(21)12-6-7-13(17)14(18)10-12;/h6-7,10H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,21);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYMKEMDHKUDSBK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup