SAB5200111
Anti-AQP3 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AQP3, Anti-Aquaporin 3, Anti-Aquaporin 3 (GIL blood group), Anti-GIL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 31.5 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Aqp3(65133)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1