Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
WH0000343M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AQP8 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-aquaporin 8
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP8(343)
Általános leírás
Aquaporin 8 (AQP8) is a water channel protein. Aquaporins are a family of small integral membrane proteins related to the major intrinsic protein (MIP or AQP0). Aquaporin 8 mRNA is found in pancreas and colon but not other tissues. (provided by RefSeq)
Immunogén
AQP8 (AAH40630, 1 a.a. ~ 255 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCEPEFGNDKAREPSVGGRWRVSWYERFVQPCLVELLGSALFIFIGCLSVIENGTDTGLLQPALAHGLALGLVIATLGNISGGHFNPAVSLAAMLIGGLNLVMLLPYWVSQLLGGMLGAALAKAVSPEERFWNASGAAFVTVQEQGQVAGALVAEIILTTLLALAVCMGAINEKTKGPLAPFSIGFAVTVDILAGGPVSGGCMNPARAFGPAVVANHWNFHWIYWLGPLLAGLLVGLLIRCFIGDGKTRLILKAR
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)