S5641
Scienceware® Coplin staining jar with screw cap
high-density polypropylene
Szinonimák:
coplin jar, microscope slide staining jar
About This Item
Javasolt termékek
material
flat screw cap (53 mm in diameter)
high-density polypropylene
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F44208-1000
Általános leírás
- Durable polypropylene construction
- Sealing ring makes jar watertight
- Stores up to 10 standard slides
- Autoclavable
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocols
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.