Z103969
Wheaton staining dish
pack of 1 ea
Szinonimák:
900200
About This Item
Javasolt termékek
material
soda-lime glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900200
Edény H × Sz
95 mm × 76 mm
edénykapacitás
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm, pack of 1
méret
Általános leírás
Manufactured from soda-lime glass. Approximate inside dimensions: 95 mm L x 76 mm W x 64 mm D.
Includes: dish, rack, and handle.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)